Imprimer
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
B21034.MD B21034.MF
B21034.MDEA 176 EUR
B21034.MD B21034.MF
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥98%
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Purity: 98+% CAS No.: 7240-90-6 Molecular Formula: C14H15BrClNO6 Formula Weight: 408.64 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 236° dec. Beilstein Reference: 1402009 Optical Rotation: -62° (c=1 in 50% DMF) MDL No.: MFCD00005666
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Point de fusion: ∼ 236 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8