Imprimer
Acide 5-aminonaphtalène-2-sulfonique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-naphthalenesulphonic Acid, 5-Amino-β-naphthalenesulphonic acid, 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid, 1,6-Cleve's acid, 5-Aminonaphthalene-2-sulphonic acid, 5-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
A0346-500G A0346-25G
TCIAA0346-500GEA 224 EUR
TCIAA0346-500G TCIAA0346-25G
Acide 5-aminonaphtalène-2-sulfonique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-aminonaphtalène-2-sulfonique
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004030
Numéro CAS: 119-79-9
EINECS: 204-351-2
Merck Index: 14,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31cef5894840426a82e876045fe87cbdbad38c1e&vid=31cef5894840426a82e876045fe87cbdbad38c1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %