Imprimer
Acide chromotropique sel disodique dihydraté 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt dihydrate, Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate dihydrate, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt dihydrate
155190250 155191000 155195000
ACRO155190250EA 53.5 EUR
ACRO155190250 ACRO155191000 ACRO155195000
Acide chromotropique sel disodique dihydraté 98%
Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Formule: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400.29 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150612
Numéro CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Suitability (for det. of NO3 and HCHO) Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in water)
Residue after ignition ≤0.2 %