Acide chromotropique sel disodique dihydraté ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt dihydrate, Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate dihydrate, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt dihydrate
D0596-25G
D0596-500G
TCIAD0596-25GEA
53.9
EUR
TCIAD0596-25G
TCIAD0596-500G
Acide chromotropique sel disodique dihydraté ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Formule:
(HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O MW: 400.29 g/mol Point de fusion: 300 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150612 Numéro CAS: 5808-22-0 EINECS: 204-972-9 Merck Index: 13,02261 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.5 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 8.0 to 11.0 % |
Sulfate | max. 0.02% |