Imprimer
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
A1243.0001 A1243.0005
A1243.0001EA 124 EUR
A1243.0001 A1243.0005
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817.65 g/mol
Point de fusion: 200
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4