Imprimer
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate, CHAPS
1479.1 1479.2 1479.3
ROTH1479.1EA 0 EUR
ROTH1479.1 ROTH1479.2 ROTH1479.3
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89 g/mol
Point de fusion: 116
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052