Imprimer
Chlorure de 2-naphtoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Naphthoyl Chloride
A14046.09 A14046.18 A14046.30
A14046.09EA 63.2 EUR
A14046.09 A14046.18 A14046.30
Chlorure de 2-naphtoyle ≥98%
Chlorure de 2-naphtoyle
Purity: 98% CAS No.: 2243-83-6 Molecular Formula: C11H7ClO Formula Weight: 190.63 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 159-160°/9mm Beilstein Reference: 907776 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004093
Formule: C₁₁H₇ClO
Point d'ébullition: 159…160 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004093
Numéro CAS: 2243-83-6
EINECS: 218-822-5
ONU: 3261
ADR: 8,II