N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D0520-25G
D0520-500G
D0520-100G
TCIAD0520-25GEA
31.9
EUR
TCIAD0520-25G
TCIAD0520-500G
TCIAD0520-100G
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Formule:
C₁₀H₁₈N₂O₄S Point d'ébullition: 274 - 275 °C (1013 hPa) Point de fusion: 184…186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012993 Numéro CAS: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 5.0 % |