Imprimer
Gants en latex de caoutchouc naturel AlphaTec® 87-118
Fournisseur: Ansell
87118/9.5 87118/10.5 87118/6.5 87118/7.5 87118/8.5
ANSE87118/9.5EA 54.1 EUR
ANSE87118/9.5 ANSE87118/10.5 ANSE87118/6.5 ANSE87118/7.5 ANSE87118/8.5
Gants en latex de caoutchouc naturel AlphaTec® 87-118
Gants
Gants épais en latex de caoutchouc naturel, offrant une protection renforcée et une résistance aux produits chimiques.
  • Enfilage et retrait faciles, et écoulement limité du liquide
  • Motif de préhension en losange - Performances de préhension améliorées
Ces gants de protection sont également dotés d'une manchette à bourrelet, qui facilite l'enfilage et le retrait, tout en empêchant les gouttelettes de se déplacer au-delà de la surface du gant, pour une meilleure protection du poignet.
Conçus avec un motif de préhension en losange, ces gants résistants aux produits chimiques offrent également aux porteurs une prise sûre, pour une manipulation plus sûre.
Composés de caoutchouc latex naturel flexible, ces gants AlphaTec® sont également dotés d'une doublure floquée 100 % coton, qui absorbe une partie de la transpiration et minimise l'inconfort.
Recommandés pour le chargement et le déchargement d'équipements de traitement, le chargement de matières premières, le transfert de liquides et de solides entre les cuves et les équipements de traitement, le montage et le démontage d'équipements, le support et la maintenance de la chaîne de production.
Application: Pièces de rechange automobiles, produits chimiques, machines et équipements, fabrication de métaux
Certifications: EN ISO 21420:2020.
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant