N,N-Diméthyl m-phénylènediammonium dichlorure 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
204340050
204340250
ACRO204340050EA
61.7
EUR
ACRO204340050
ACRO204340250
N,N-Diméthyl m-phénylènediammonium dichlorure 99%
N,N-Diméthyl m-phénylènediammonium dichlorure
Formule:
C₈H₁₄Cl₂N₂ MW: 209.12 g/mol Point de fusion: 217 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012971 Numéro CAS: 3575-32-4 EINECS: 222-693-0 ONU: 2811 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige to grey to purple Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |