Imprimer
N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
171440010 171440100 171441000 171440500 171445000
ACRO171440010EA 33.4 EUR
ACRO171440010 ACRO171440100 ACRO171441000 ACRO171440500 ACRO171445000
N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate 98+%
N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate
Formule: C₈H₁₇N₃·HCl
MW: 191.7 g/mol
Point de fusion: ∼ 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012503
Numéro CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %