Imprimer
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: EDAC, WSC, EDC, N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine
B25057.14 B25057.22 B25057.06
B25057.14EA 298 EUR
B25057.14 B25057.22 B25057.06
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine) 98%
EDC (N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine)
Purity: 98% CAS No.: 1892-57-5 Molecular Formula: C8H17N3 Formula Weight: 155.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4610 Boiling Point: 66-68°/1mm Beilstein Reference: 507429 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00044916
Formule: C₈H₁₇N₃
MW: 155.24 g/mol
Point d'ébullition: 66…68 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 114…115 °C
Densité: 0.885
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00044916
Numéro CAS: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Clear colorless to yellow
Form Liquid
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1.4590-1.4630 @ 20°C
Assay (GC) ≥96.0%