Imprimer
Incubateurs refroidis Heratherm™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
EIS750 EIG750
390-1710EA 16300 EUR
390-1710 390-1711
Incubateurs refroidis Heratherm™
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
Les incubateurs refroidis Heratherm™ offrent un contrôle environnemental exceptionnel dans une chambre sans tracas, facile à programmer et à utiliser.
  • Réduisez votre empreinte environnementale tout en obtenant des résultats exceptionnels avec les incubateurs réfrigérés Heratherm diminution de la consommation d'eau et d'énergie et technologie Peltier
  • Système d'humidification économe en eau avec réservoir d'eau intégré et raccord d'eau propre en option
  • La technologie Peltier assure la stabilité et l'uniformité de la température tout en réduisant la consommation d'énergie par rapport aux compresseurs traditionnels
  • Différents modèles disponibles offrant divers climats contrôlés, y compris l'humidité, la température, la lumière et la lumière UV pour les tests, et l'incubation au CO₂*
  • Fonctions de sécurité : alarme de surchauffe et fonctions d'arrêt, alarmes de porte, programmation de protocoles restreints, diverses alertes et verrouillage manuel/automatique de la porte
  • Caractéristiques de facilité d'utilisation, notamment des ports d'accès doubles pour une flexibilité maximale et des coins arrondis pour un nettoyage facile
D'apparence élégante, ces chambres allient esthétique et contrôles environnementaux précis à une technologie de pointe. Les incubateurs refroidis Heratherm™ offrent des performances fiables et constantes, soutenues par la capture et la validation des données pour 21 CFR Partie 11. Ils sont excellents pour une utilisation dans des environnements contrôlés avec des configurations flexibles pour répondre aux exigences des flux de travail universitaires et industriels.
Informations de commande: Les accessoires doivent être commandés séparément.
Information de livraison: La livraison sur place est recommandée pour les articles volumineux.