Imprimer
Gants résistants aux coupures Showa 234X, non enduits
Fournisseur: Showa
234X-10/XXL 234X-6/S 234X-7/M 234X-8/L 234X-9/XL
BEST234X-10/XXLEA 95 EUR
BEST234X-10/XXL BEST234X-6/S BEST234X-7/M BEST234X-8/L BEST234X-9/XL
Gants résistants aux coupures Showa 234X, non enduits
Gants
Conçus pour une utilisation dans les applications de « main de couteau » dans la transformation des aliments.
  • Résistant aux coupures et à l'abrasion
  • Flexible et respirant
  • Léger et dextérité accrue
  • Lavable en machine
  • Tricoté sans couture
  • Résistant à la chaleur et aux hydrocarbures
  • Ajustable
Ce gant de protection flexible contre les coupures est fabriqué en élasthanne non enduit et avec une doublure renforcée en HPPE. Les propriétés rafraîchissantes du HPPE et une conception respirante réduisent la transpiration pour garder les mains au sec, ce qui rend le 234X idéal pour une utilisation comme gant de doublure.
Certifications: Cat II  EN 388:2016+A1:2018, 1X41D. EN 407:2020, X1XXXX. Approuvé pour contact alimentaire
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement: Les gants sont emballés par 6 paires par boîte.
Attention:
Commander maintenant