Imprimer
Réservoirs de réactifs VWR®, PET/PS
Fournisseur: VWR Collection
613-7284EA 49.5 EUR
613-7284 613-7285 613-7286 613-7287 613-7289 613-7290 613-7291 613-7293 613-7294 613-7297 613-7299 613-7301 613-7304 613-7305 613-7306 613-7307 613-7308 613-7310 613-7311 613-7312 613-7314
Réservoirs de réactifs VWR®, PET/PS
Réservoirs pour réactifs
Les réservoirs de réactifs (PET/PS) sont principalement utilisés pour contenir les réactifs transférés, dans les cas où le même liquide doit être transféré plusieurs fois au cours du processus. En particulier, lors de l'utilisation d'une pipette multicanaux ou d'un instrument de déplacement de liquide, le processus est facilité lorsque les liquides sont placés dans le bac de transfert de liquide. Les utilisateurs peuvent facilement retirer les liquides des pipettes multicanaux.
  • Fabriqués en PET/PS de haute qualité avec une excellente stabilité chimique
  • Disponibles en trois tailles : 25, 50, 100 ml ; compatibles avec les pipettes multicanaux
  • Les graduations gravées garantissent la précision
  • Surfaces propres et lisses, résistantes à la corrosion
  • Surface intérieure légèrement inclinée, contribuant à réduire les résidus
  • Manipulation silencieuse et poids léger
  • Taraudage pour emboîtement lors du stockage
  • Stabilité élevée, facilité d'utilisation, avec échelle de mesure
  • Disponible en version stérilisée (stérilisée par irradiation, SAL 10-⁶) ou non stérilisée
  • Exempt de DNase/RNase, apyrogène
VWR® reagent reservoirs are an excellent choice for holding different reagents, including those used in the setup of high-throughput screening, ELISA, PCR, and cell culture experiments.
The 25 ml reservoirs are available with a single well or 3-well design (each holding 5 ml). The 50 ml reservoirs are available in PVC, PET, and PS.
Certifications: Conforme à la norme USP CLASSE VI.
Conditionnement: Available with inner packaging formats of 1/bag, 5/bag, and bulk.