Imprimer
Gants CRYO-LNG™
Fournisseur: TEMPSHIELD
CLMLWP CLMMWP CLMXWP CLMXXWP
TEMPCLMLWPEA 388 EUR
TEMPCLMLWP TEMPCLMMWP TEMPCLMXWP TEMPCLMXXWP
Gants CRYO-LNG™
Gants
Protection des mains pour les environnements industriels travaillant avec du GNL ou de l'azote liquide.
  • Le tissu de paume résistant à l'abrasion protège contre les surfaces rugueuses
  • Une doublure fine et sans couture 100 % imperméable offre une protection contre les déversements et les éclaboussures
  • Protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu'à -196 °C (-320 °F)
  • La doublure intérieure thermique haute performance évacue l'humidité des mains, préservant ainsi le confort sur de longues périodes
Les gants sont conçus pour fournir un niveau élevé de protection thermique et contre les éclaboussures en cas d'exposition à des fluides cryogéniques.
Des matériaux de pointe et une construction multicouche permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité, qui sont des caractéristiques essentielles lorsque la fonction est importante et la sécurité est essentielle.
Applications : Distribution de gaz cryogéniques, entretien des systèmes cryogéniques, ravitaillement et entretien dans les stations-service de GNL, travail dans le transport et les installations de GNL, travail dans les mines, le pétrole et le gaz.
Certifications: EN 511, EN 388, EN ISO 4120
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention: Non destiné à l'immersion dans l'azote liquide ou d'autres liquides cryogéniques.