Fluorescéine-12-dUTP (Perkin-Elmer) *1 mM dans le tampon TE (pH 7,5)*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Ce conjugué fluorescéine-12-dUTP peut être utilisé comme couleur de fluorescence verte avec le jeu de filtres Spectrum Green™ (Spectrum Green™ est la marque déposée de Vysis).
- Chimiquement identique à la fluorescéine-12-dUTP (Perkin Elmer's NEL413001EA).
Les désoxyuridine 5'-triphosphates modifiés par des colorants sont l'une des méthodes les plus courantes pour produire de l'ADN marqué par des colorants via méthodes conventionnelles d'incorporation enzymatique telles que la transcription inverse, la pseudo-traduction, le marquage par amorces aléatoires , ou la PCR.
Attention: Réservé à la recherche.