Imprimer
Acide sulfureux
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sulphur dioxide solution
9328.1 9328.2
ROTH9328.1EA 0 EUR
ROTH9328.1 ROTH9328.2
Acide sulfureux
Acide sulfureux
Formule: H₂O₃S
MW: 82.08 g/mol
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011335
Numéro CAS: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
ONU: 1833
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09149