Turkey red oil sodium salt pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
16316-1L
16316-30KG
16316-1LEA
99.2
EUR
16316-1L
16316-30KG
Turkey red oil sodium salt pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Turkey red oil sodium salt
- assay 100%
- impurities 16-20% water (Karl Fischer)
Densité:
1,05 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 109 °C (coupe fermée) |
Numéro MDL:
MFCD00132540 Numéro CAS: 68187-76-8 EINECS: 232-306-7 |