Imprimer
Chlorure d'hexaamminecobalt (III) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
405310050 405310250 405311000
ACRO405310050EA 22.3 EUR
ACRO405310050 ACRO405310250 ACRO405311000
Chlorure d'hexaamminecobalt (III) 99%
Chlorure d'hexaamminecobalt (III)
Formule: H₁₈CoCl₃N₆
MW: 267.47 g/mol
Point de fusion: 217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036304
Numéro CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %