Chlorure d'hexaamminecobalt (III) 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
192870050
192870100
ACRO192870050EA
50.4
EUR
ACRO192870050
ACRO192870100
Chlorure d'hexaamminecobalt (III) 99.999% (sur base traces de métaux)
Chlorure d'hexaamminecobalt (III)
Formule:
H₁₈CoCl₃N₆ Point de fusion: 217 °C Densité: 1,702 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00036304 Numéro CAS: 10534-89-1 EINECS: 234-103-9 Merck Index: 12,04711 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to orange-brown Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |
Cobalt (Co) | 21.0 to 23.0 % |