Imprimer
Violet cristallisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B21932.14 B21932.22 B21932.36
B21932.14EA 28.6 EUR
B21932.14 B21932.22 B21932.36
Violet cristallisé
Violet cristallisé
CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 MDL No.: MFCD00011750
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point de fusion: ∼ 215 °C (déc.)
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4395