Imprimer
Eosine B (bleuâtre)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
0306.1 0306.2 0306.3
ROTH0306.1EA 0 EUR
ROTH0306.1 ROTH0306.2 ROTH0306.3
Eosine B (bleuâtre)
Eosine B (bleuâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MW: 624.06 g/mol
Point de fusion: > 310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005041
Numéro CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638