Imprimer
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol
B25196.06 B25196.14
B25196.06EA 69.4 EUR
B25196.06 B25196.14
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥97%
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 77-49-6 Molecular Formula: C4H9NO4 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 148-151° MDL No.: MFCD00024812
Formule: C₄H₉NO₄
MW: 135.12 g/mol
Point d'ébullition: 324
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024812
Numéro CAS: 77-49-6
EINECS: 201-031-4