Imprimer
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté ≥99.5% (base anhydre), GR Reag. Ph. Eur. pour analyses, indicateur redox, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.07223.0010 1.07223.0100
1.07223.0010EA 90.6 EUR
1.07223.0010 1.07223.0100
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté ≥99.5% (base anhydre), GR Reag. Ph. Eur. pour analyses, indicateur redox, Supelco®
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté
  • reagent for iron(II)
Formule: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MW: 234.68 g/mol
Point de fusion: 224…226 °C
Densité: 1.385 g/cm³ (–100.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150061
Numéro CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water passes test
Sulfated ash ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer) 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator passes test
Sensitivity test (at Iron II ions) passes test