Imprimer
(S)-(-)-Lactate de butyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (S)-Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl L-lactate, (-)-Butyl L-lactate, (S)-(-)-Butyl lactate, Butyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate
A13821.0B A13821.0I A13821.30
A13821.0BEA 111 EUR
A13821.0B A13821.0I A13821.30
(S)-(-)-Lactate de butyle ≥97%
(S)-(-)-Lactate de butyle
Purity: 97+% CAS No.: 34451-19-9 Molecular Formula: C7H14O3 Formula Weight: 146.19 Flash Point: 69°(157°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 185-187° MDL No.: MFCD00004519
Formule: C₇H₁₄O₃
MW: 146.19 g/mol
Point d'ébullition: 185…187 °C
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 0.984
Point d'éclair: 69 °C (157 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004519
Numéro CAS: 34451-19-9
EINECS: 252-036-3