Imprimer
KingFisher™ Plaques à puits profonds, avec code-barres
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
95040450B 95040470B 97002524B 97002534B 97002540B 97002610B 95040460B 95040480B 97002620B 97002820B
FINN95040450BEA 270 EUR
FINN95040450B FINN95040470B FINN97002524B FINN97002534B FINN97002540B FINN97002610B FINN95040460B FINN95040480B FINN97002620B FINN97002820B
KingFisher™ Plaques à puits profonds, avec code-barres
Microplaques Microplaques deepwell
Optimisez les performances en utilisant les plastiques Thermo Scientific™ KingFisher™ à code-barres conçus spécifiquement pour être utilisés avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex.
  • Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes de pointe en polypropylène.
  • Idéal pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison avec les biomolécules
Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l'acide nucléique sont considérablement améliorés avec des plaques et des peignes de pointes spéciaux conçus pour les systèmes KingFisher.