Imprimer
Paraplast Plus®, en pastilles pour microscopie électronique (fast-melting), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
76258-1KGEA 42.6 EUR
76258-1KG
Paraplast Plus®, en pastilles pour microscopie électronique (fast-melting), Sigma-Aldrich®
Paraffine en mélange avec polymères synthétiques
Regular Paraplast with approx. 0,8% DMSO added for enhanced ease of infiltration and sectioning. Paraffin polyisobutylene mixture is a tissue embedding medium composed of highly purified paraffin and polyisobutylene and a low level of dimethyl sulfoxide (DMSO) to enhance the rate of tissue penetration. Paraffin-polyisobutylene (76258) supports thin wrinkle-free sectioning down to 4 µm with more flexible and continuous ribbons.
Paraffin – polyisobutylene mixture
Point de fusion: 56,..57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131795
Numéro CAS: 125387-89-5
EINECS: 232-315-6