Imprimer
Réactif d'extraction de protéines, BugBuster® HT, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
70922-3 70922-5 70922-4
70922-3EA 282 EUR
70922-3 70922-5 70922-4
Réactif d'extraction de protéines, BugBuster® HT, Millipore®
Tampons Tampons d'extraction
Le réactif d'extraction de protéines BugBuster HT associe le réactif d'extraction de protéines BugBuster et la nucléase Benzonase® dans un réactif pratique. Le réactif BugBuster HT écarte les problèmes de biotraitement courants dus aux procédures traditionnelles de lyse des cellules. Les protéines solubles sont extraites en douceur de l'E. coli, sans exposition à la chaleur ni stress oxydatif, et la viscosité est éliminée par la digestion des acides nucléiques en une seule étape. L'extrait de protéines qui en résulte peut être facilement fractionné par les techniques de purification classiques. BugBuster HT est parfaitement adapté aux applications de purification des protéines à haut rendement.
Stockage: 2 à 8 °C