Imprimer
Amidon 1% dans l'eau stabilisé indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Stabilization: Stabilisé avec diiodure de mercure
319554-100ML 319554-500ML
319554-100MLEA 373 EUR
319554-100ML 319554-500ML
Amidon 1% dans l'eau stabilisé indicateur, Fluka™
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Densité: 1.005 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Turbidity Max. 50 NTU
Test of sensitivity complying