Imprimer
Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé
Fournisseur: Bernd Kraft
04075.3000 04075.5000 04075.1000
KRAF04075.3000EA 45.6 EUR
KRAF04075.3000 KRAF04075.5000 KRAF04075.1000
Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6