Imprimer
Amidon 0,5% aqueous solution Stabilised
Fournisseur: Bernd Kraft
04074.3000 04074.2000 04074.5000 04074.1000
KRAF04074.3000EA 38.4 EUR
KRAF04074.3000 KRAF04074.2000 KRAF04074.5000 KRAF04074.1000
Amidon 0,5% aqueous solution Stabilised
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6