Imprimer
Riboflavine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A11764.14 A11764.22
A11764.14EA 34.6 EUR
A11764.14 A11764.22
Riboflavine ≥98%
Riboflavine
Purity: 98% CAS No.: 83-88-5 Molecular Formula: C17H20N4O6 Formula Weight: 376.37 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 290° Merck Reference: 14,8200 MDL No.: MFCD00005022
Photoinitiator of polymerization for PAGE gels
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 14,8200