Imprimer
Phénolphtaléine 0,2% dans le methanol
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
03783.3700 03783.1700 03783.2700 03783.4700
KRAF03783.3700EA 55.4 EUR
KRAF03783.3700 KRAF03783.1700 KRAF03783.2700 KRAF03783.4700
Phénolphtaléine 0,2% dans le methanol
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ONU: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM