Imprimer
Acide borique 10 g/l aqueous solution zA
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
05411.5000 05411.3000
KRAF05411.5000EA 91.7 EUR
KRAF05411.5000 KRAF05411.3000
Acide borique 10 g/l aqueous solution zA
Acide borique
Formule: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 160
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM