Imprimer
Chlorure de décanoyle 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Decanoylchloride
161191000 161195000
ACRO161191000EA 38 EUR
ACRO161191000 ACRO161195000
Chlorure de décanoyle 98+%
Chlorure de décanoyle
Formule: C₁₀H₁₉ClO
MW: 190.71 g/mol
Point d'ébullition: 233
Point de fusion: –34.5 °C
Densité: 0.919 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00000771
Numéro CAS: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Carboxylic acid ≤2 % (as Decanoic acid)
Titration RCOCl ≥98.0 %