Imprimer
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 9-(2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride, 9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
419010050 419010250 419011000
ACRO419010050EA 30.2 EUR
ACRO419010050 ACRO419010250 ACRO419011000
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium 99%, pur
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 229.4 °C
Numéro MDL: MFCD00012665
Numéro CAS: 989-38-8
EINECS: 213-584-9
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -33° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with NaOH ≥98.5 %