Imprimer
Pourpre de bromocresol sel de sodium 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38700.AE 38700.AP
38700.AEEA 35.2 EUR
38700.AE 38700.AP
Pourpre de bromocresol sel de sodium 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Pourpre de bromocresol sel de sodium
CAS No.: 62625-30-3 Molecular Formula: C21H15Br2NaO5S Formula Weight: 562.22 Physical Form: Liquid Appearance: Orange
Formule: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148896
Numéro CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3