Imprimer
Pourpre de bromocresol sel de sodium, soluble dans l'eau, pur indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
229610050 229610100 229610250 229611000
ACRO229610050EA 28.7 EUR
ACRO229610050 ACRO229610100 ACRO229610250 ACRO229611000
Pourpre de bromocresol sel de sodium, soluble dans l'eau, pur indicateur
Pourpre de bromocresol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₅Br₂NaO₅S
Point de fusion: 255 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148896
Numéro CAS: 62625-30-3
EINECS: 263-655-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (590 nm, 0.01 N NaOH)
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)