Imprimer
Noir Ériochrome T, pur qualité Indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Naphthalenesulphonic acid, 3-hydroxy-4-[2-(1-hydroxy-2-naphthalenyl)diazenyl]-7-nitro-, sodium salt (1:1), Eriochrome black T, Indicator, EBT, Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalenesulphonate, Solochrome Black T
228360010 228360250 228361000 228365000
ACRO228360010EA 273 EUR
ACRO228360010 ACRO228360250 ACRO228361000 ACRO228365000
Noir Ériochrome T, pur qualité Indicateur
Noir Ériochrome T
Formule: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461.39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003935
Numéro CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
Merck Index: 13,03702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Suitability (for compl. det. of metals) Passes test