Imprimer
Calcon® (Mordant Black 17), pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Palatine chrome black 6BN, Mordant Black 17, Eriochrome® Blue Black R, Sodium 3-hydroxy-4-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate, Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulphonate
202440250 202441000
ACRO202440250EA 33 EUR
ACRO202440250 ACRO202441000
Calcon® (Mordant Black 17), pur
Calcon® (Mordant Black 17)
Formule: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004069
Numéro CAS: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies