Imprimer
Bleu de bromothymol sel de sodium, soluble dans l'eau, pur indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
151370250 151371000
ACRO151370250EA 104 EUR
ACRO151370250 ACRO151371000
Bleu de bromothymol sel de sodium, soluble dans l'eau, pur indicateur
Bleu de bromothymol sel de sodium
Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Point de fusion: ? 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077263
Numéro CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)