Imprimer
Vert de bromocrésol 0,04% aqueous solution
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
03017.0000 03017.2000
KRAF03017.0000EA 0 EUR
KRAF03017.0000 KRAF03017.2000
Vert de bromocrésol 0,04% aqueous solution
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM