Imprimer
Rouge de méthyle sel de sodium ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
414840100 414840250 414841000
ACRO414840100EA 19.5 EUR
ACRO414840100 ACRO414840250 ACRO414841000
Rouge de méthyle sel de sodium ACS
Rouge de méthyle sel de sodium
Formule: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Point de fusion: > 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002426
Numéro CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test