Imprimer
Rouge de méthyle
Fournisseur: Roth Carl
T120.1 T120.2
ROTHT120.1EA 22.5 EUR
ROTHT120.1 ROTHT120.2
Rouge de méthyle
Rouge de méthyle
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Point de fusion: 178…182 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199