Imprimer
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
304680010 304682500
ACRO304680010EA 379 EUR
ACRO304680010 ACRO304682500
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate 98%, pur
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate
Formule: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈·3H₂O
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798117
Numéro CAS: 18154-32-0
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 12,04076
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %