Imprimer
Rouge Congo
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
0322.1 0322.2
ROTH0322.1EA 0 EUR
ROTH0322.1 ROTH0322.2
Rouge Congo
Rouge Congo
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696.67 g/mol
Point de fusion: > 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562