Imprimer
Rouge Congo indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24310.14 B24310.22 B24310.36
B24310.14EA 53.6 EUR
B24310.14 B24310.22 B24310.36
Rouge Congo indicateur
Rouge Congo
CAS No.: 573-58-0 Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2 Formula Weight: 696.67 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 3894858 Merck Reference: 14,2498 MDL No.: MFCD00004028
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Point de fusion: >360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 14,2498