Imprimer
Aflatoxin G2 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX630106M001 ALX630106M005
ENZOALX630106M001EA 406 EUR
ENZOALX630106M001 ENZOALX630106M005
Aflatoxin G2 ≥98% (par CCM)
Aflatoxin G2
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in methylene chloride (5 mg/ml), DMSO or methanol.
Formule: C₁₇H₁₄O₇
MW: 330.3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 7241-98-7
EINECS: 230-643-4
ONU: 3462
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,00181
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Isolated from Aspergillus flavus
Purity ≥98% (TLC)