Imprimer
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
ALX550328G001 ALX550328M050
ENZOALX550328G001EA 317 EUR
ENZOALX550328G001 ENZOALX550328M050
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212.68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012686
Numéro CAS: 153-98-0
ONU: 2811
ADR: 6.1 III